Merck
744751
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H19N3O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.27
Beilstein:
7928855
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
koncentráció
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
≤0.5% water
sűrűség
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
azide
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F
Lobbanási pont (C)
-28 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)