Merck
Passer à
1652012
USP
Tetrahydrozoline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydronaphthaline-1-carbonitrile
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 140,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11N
Poids moléculaire :
157.21
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1 140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
API family
tetrahydrozoline
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Tetrahydrozoline Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tetrahydrozoline Hydrochloride
  • Tetrahydrozoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
165203416520231652056
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
API family
tetrahydrozoline
API family
tetrahydrozoline
API family
tetrahydrozoline
API family
tetrahydrozoline
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
1652012-50MG04065265964951