Principaux documents
1652023
USP
Tetrahydrozoline Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-1H-imidazole
25 MG
1 080,00 €
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
1 080,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
tetrahydrozoline
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable