Merck
1237752
USP
Éprinomectine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Éprinomectine, Mélange du composé B1a et du composé B1b, (4′’R)-4″-(Acétylamino)-4″-déoxy-avermectine B1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
300 MG
628,00 €
628,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H75NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
914.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
API family
eprinomectin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@H]4C[C@@]5(O[C@@]([R])([H])[C@@H](C)C=C5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C(CO6)/[C@@]([C@@]6([H])[C@H](O)C(C)=C7)(O)[C@]7([H])C(O4)=O)C[C@@H]2OC)O1.CCC.CCCC
InChI
1S/C49H73NO14/c1-25(2)43-28(5)17-18-48(64-43)23-35-20-34(63-48)16-15-27(4)44(26(3)13-12-14-33-24-57-46-42(52)29(6)19-36(47(53)60-35)49(33,46)54)61-40-22-38(56-11)45(31(8)59-40)62-39-21-37(55-10)41(30(7)58-39)50-32(9)51/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,34-46,52,54H,16,20-24H2,1-11H3,(H,50,51)/b13-12-,27-15-,33-14-/t26-,28-,30-,31-,34+,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49+/m0/s1
InChI key
WPNHOHPRXXCPRA-TVXIRPTOSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
PHR1766325261235004
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
eprinomectin
API family
eprinomectin
API family
-
API family
emetine
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP de l'éprinomectine, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Analysis Note
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Other Notes
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Comparable product
Réf. du produit
Description
Tarif
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
1237752-300MG04061838722577