32526
Éprinomectine
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonyme(s) :
(4′’R)-4″-(Acétylamino)-4″-déoxy-avermectine B1
197,00 €
About This Item
197,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
mixture of isomers
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@H]4C[C@@]5(O[C@@]([R])([H])[C@@H](C)C=C5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C(CO6)/[C@@]([C@@]6([H])[C@H](O)C(C)=C7)(O)[C@]7([H])C(O4)=O)C[C@@H]2OC)O1.CCC.CCCC
InChI
1S/C49H73NO14/c1-25(2)43-28(5)17-18-48(64-43)23-35-20-34(63-48)16-15-27(4)44(26(3)13-12-14-33-24-57-46-42(52)29(6)19-36(47(53)60-35)49(33,46)54)61-40-22-38(56-11)45(31(8)59-40)62-39-21-37(55-10)41(30(7)58-39)50-32(9)51/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,34-46,52,54H,16,20-24H2,1-11H3,(H,50,51)/b13-12-,27-15-,33-14-/t26-,28-,30-,31-,34+,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49+/m0/s1
Clé InChI
WPNHOHPRXXCPRA-TVXIRPTOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.