| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 152,00 € | |
| 500 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 511,00 € | |
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 648,00 € | |
| 5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 260,00 € |
A propos de cet article
152,00 €
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type I-A
form
powder
specific activity
≥50 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
concentration
≥60% (RNase A, SDS-PAGE)
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
- Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
- Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
- La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
- Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
- La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥50 Kunitz units/mg protein | specific activity 85-140 Kunitz units/mg protein | specific activity 75-125 Kunitz units/mg protein | specific activity 50-100 Kunitz units/mg protein |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues | suitability suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues |
| concentration ≥60% (RNase A, SDS-PAGE) | concentration - | concentration - | concentration - |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonucléase A from bovine pancreas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| R4875-5G | 04061836695453 |
| R4875-500MG | 04061836695446 |
| R4875-1G | 04061835546350 |
| R4875-100MG | 04061835558926 |