Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
R5125
Sigma-Aldrich
Ribonucléase A from bovine pancreas
Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein
Synonyme(s) :
RNAse a, RNase A, Ribonucléase pancréatique, Ribonucléate 3′-pyrimidino-oligonucléotido-hydrolase
25 MG
96,70 €
50 MG
174,00 €
100 MG
295,00 €
250 MG
421,00 €
500 MG
737,00 €
1 G
1 300,00 €
96,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
96,70 €
50 MG
174,00 €
100 MG
295,00 €
250 MG
421,00 €
500 MG
737,00 €
1 G
1 300,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
96,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
bovine pancreas
Niveau de qualité
Type
Type III-A
Essai
≥85% RNase A basis (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
85-140 Kunitz units/mg protein
Poids mol.
~13,700
Technique(s)
cell based assay: suitable
Impuretés
salt, essentially free
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
protease, essentially free
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La RNase A, ou ribonucléase A, est une endoribonucléase qui clive les liaisons phosphodiester de l′ARN simple brin après les nucléotides pyrimidiques. Elle attaque l′extrémité phosphate en 3′ (par exemple, la séquence pG-pG-pC-pA-pG est clivée en donnant pG-pG-pCp et A-pG). L′activité est maximale avec l′ARN simple brin. La RNase A est un polypeptide à chaîne unique contenant 4 ponts disulfure. Contrairement à la RNase B, ce n′est pas une glycoprotéine. Les ribonucléases n′hydrolysent pas l′ADN, car celui-ci est dépourvu des groupements 2′-OH essentiels à la formation d′intermédiaires cycliques. La RNase A peut également hydrolyser l′ARN présent dans les échantillons protéiques. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 et His119 et est activée par les sels de potassium et de sodium. Cette RNase est inhibée en présence d′ions de métaux lourds. Elle est également inhibée par l′ADN par un effet de compétition.
Application
  • La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
  • Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
  • Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
  • La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
  • Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
  • La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
La ribonucléase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et les échantillons de protéines. La ribonucléase A est employée dans les essais de protection contre les RNases, pour éliminer l′ARN lié de manière non spécifique, pour analyser les séquences d′ARN, pour hydrolyser l′ARN contenu dans les échantillons protéiques et pour purifier l′ADN. La ribonucléase A de pancréas de bovin a été utilisée dans une étude visant à évaluer la réticulation oxydante dépendant du nickel d′une protéine. [1] Elle a également servi dans une étude permettant d′investiguer les constantes d′équilibre de la fixation non spécifique de protéines à l′ADN. [2]
Actions biochimiques/physiologiques
La ribonucléase A est une endoribonucléase qui clive l′ARN simple brin après les nucléotides pyrimidiques. Elle attaque l′extrémité phosphate en 3′. Les ribonucléases n′hydrolysent pas l′ADN, car celui-ci est dépourvu des groupements 2′-OH essentiels à la formation d′intermédiaires cycliques. Cette RNase peut également hydrolyser l′ARN présent dans les échantillons de protéines. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 et His119 et est activée par les sels de potassium et de sodium.
Caractéristiques et avantages
Notre ribonucléase A, ou RNase A, d′une grande stabilité, convient à l′élimination d′ARN, au séquençage d′ARN et à la purification d'ADN.
Notes préparatoires
Produit fractionné à l′aide de sels et purifié par chromatographie.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par E.
Application
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
G Gill et al.
Chemical research in toxicology, 10(3), 302-309 (1997-03-01)
A model protein, ribonuclease A (bovine pancreas), was examined for its ability to coordinate Ni2+ and promote selective oxidation. In the presence of a peracid such as monopersulfate, HSO5-, nickel induced the monomeric RNase A to form dimers, trimers, tetramers
J Yu et al.
Cytometry, 14(4), 428-432 (1993-01-01)
DNA content by flow cytometry was assessed in 47 cases from a series of 130 patients with non-small cell lung carcinoma (NSCLC) given radiation therapy postoperatively. This was done in an attempt to identify which patients might benefit, or not
E S Jenuwine et al.
Analytical biochemistry, 242(2), 228-233 (1996-11-15)
Quantitative zonal DNA affinity chromatography may be used to determine accurate equilibrium constants for the binding of proteins nonspecifically to DNA. Zonal quantitative affinity chromatography has not previously been applied to the determination of binding constants of proteins to DNA
Thomas Blasi et al.
Nature communications, 7, 10256-10256 (2016-01-08)
Imaging flow cytometry combines the high-throughput capabilities of conventional flow cytometry with single-cell imaging. Here we demonstrate label-free prediction of DNA content and quantification of the mitotic cell cycle phases by applying supervised machine learning to morphological features extracted from
S B delCardayré et al.
Protein engineering, 8(3), 261-273 (1995-03-01)
Bovine pancreatic ribonuclease A (RNase A) has been the object of much landmark work in biological chemistry. Yet the application of the techniques of protein engineering to RNase A has been limited by problems inherent in the isolation and heterologous
Protocoles
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC