Merck
Passer à
G8645
D-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
Synonyme(s) :
Sodium D-glucuronate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
58,40 €
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
85,00 €
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
149,00 €
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
511,00 €
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 480,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9NaO7 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-065-7
Beilstein/REAXYS Number:
4218577
MDL number:
58,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic
Organic)
Quality Level
assay
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
form
powder
color
white to off-white
mp
138 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-,3+,4-,6?;;/m0../s1
InChI key
FDXOVWIMYQPHRO-HWZSTGBWSA-M
Biochem/physiol Actions
Glucuronic acid is a carboxylic acid which in involved in the process of glucuronidation, where glucuronic acid is linked to a molecule to allow for more efficient transport due its highly water-soluble nature. Most often it is used to rid the body of toxins or to aid in the delivery of drugs or hormones.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
G9005P7877P6888
assay
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥95% anhydrous basis
biological source
synthetic (organic
Organic)
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
590 g/L at 25 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Gerrit Schoenicke et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 17(11), 1988-1992 (2002-10-29)
The glucose polymer icodextrin has gained a widespread use in peritoneal dialysis especially in patients with low ultrafiltration and high peritoneal transport properties. In patients using a once-daily exchange with icodextrin, a decreased serum amylase activity has been reported. We
Carlos M De Leon-Rodriguez et al.
mSphere, 3(5) (2018-10-26)
Phagosomal acidification is a critical cellular mechanism for the inhibition and killing of ingested microbes by phagocytic cells. The acidic environment activates microbicidal proteins and creates an unfavorable environment for the growth of many microbes. Consequently, numerous pathogenic microbes have
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
G8645-25G04061832390475
G8645-5G04061833649725
G8645-50G04061832390482
G8645-100G04061832390451
G8645-10G04061832390468
G8645-1KG04061826059647