P7877
6-Phosphogluconic acid trisodium salt
≥97% (enzymatic)
Synonyme(s) :
D-Gluconate 6-phosphate trisodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥97% (enzymatic)
Forme
powder
Impuretés
<0.05 mol % glucose-6-phosphate
Couleur
light yellow
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Na: 18.8-21.5% (dry basis)
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
Clé InChI
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable