If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 189,00 € | |
| 250 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 294,00 € | |
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 880,00 € |
A propos de cet article
189,00 €
biological source
synthetic
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 3,000-5,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow to dark orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescence indicator, suitable for fluorescent labeling techniques
application(s)
life science and biopharma
metabolomics
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
Dans les études biochimiques portant sur la barrière hémato-encéphalique (BHE), le dextran-FITC, en particulier celui d'un poids moléculaire moyen de 4000, a un rôle central. C'est un outil fiable pour évaluer la perméabilité des solutés, des ions et des protéines à travers la BHE, et il permet de mieux comprendre l'intégrité de cette barrière ainsi que ses éventuelles perturbations. Cette contribution précieuse à l'exploration biochimique permet de faire la lumière sur les mécanismes de défense du cerveau.
Le dextran-FITC a également un rôle majeur dans les études sur la perméabilité cellulaire menées dans le cadre des travaux de recherche en biochimie. Ces études vont jusqu'à l'évaluation de la perméabilité de la BHE et de l'ampleur des perturbations en son sein, deux aspects fondamentaux pour la recherche en neurosciences et sur l'administration des médicaments. Ces facettes de la recherche en biochimie sont essentielles pour comprendre les mécanismes pathologiques et formuler des stratégies thérapeutiques efficaces.
Le dextran-FITC est également une pierre angulaire des études sur le système cardiovasculaire, la microcirculation et les perfusions. C'est un un traceur d'écoulement fluorescent qui permet de mesurer certains processus critiques comme le débit sanguin, l'intégrité des membranes, le drainage vasculaire et l'élimination par voie rénale. Pour conclure, le dextran-FITC s'avère être un outil indispensable dans les domaines de la biologie, de la biochimie et de la médecine, où il permet d'obtenir des informations sans précédent sur les subtilités de la perméabilité cellulaire et tissulaire, l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique et la compréhension de divers processus physiologiques et pathologiques.
Application
- comme une molécule de traçage dans une étude sur la perméabilité membranaire.[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biochimie et la recherche biomédicale.
- Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| solubility H2O: 25 mg/mL | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange | solubility H2O: soluble 25 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability suitable for HPLC, suitable for fluorescent labeling techniques, suitable for fluorescence indicator | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isothiocyanate-dextrane marqué à la fluorescence
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Contenu apparenté
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| FD4-250MG | 04061833622452 |
| FD4-100MG | 04061833622445 |
| FD4-1G | 04061826682609 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, I have FITC dextran (FD4 - 100 mg) with a stock concentration of 25 mg/ml. What is the final concentration for a permeability assay (endothelial cells and podocytes in co-culture)?
1 answer-
There isn't one specific final concentration to be used for such an application. It is advised to refer to scientific literature for more details on experimental setup. Below is a citation of an article that could be of potential interest.
't Hart DC, Yildiz D, Palacio-Castañeda V, Li L, Gumuscu B, Brock R, Verdurmen WPR, van der Vlag J, Nijenhuis T. Co-Culture of Glomerular Endothelial Cells and Podocytes in a Custom-Designed Glomerulus-on-a-Chip Model Improves the Filtration Barrier Integrity and Affects the Glomerular Cell Phenotype. Biosensors (Basel). 2023 Mar 3;13(3):339. doi: 10.3390/bios13030339. PMID: 36979551; PMCID: PMC10046631.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the difference between FD4 and 46944?
1 answer-
Products FD4 and 46944 are essentially the same product, but they are offered for sale by different divisions. The primary difference between the two lies in the amount of FITC conjugated to the dextran (glucose). For FD4, the amount of FITC ranges from 0.001 to 0.020, while for 46944, the range is 0.002 to 0.020. It is important to note that individual lots must fall within these specified minimum and maximum values.