Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 163,00 € | |
| 5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 607,00 € |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H45N9O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
687.70
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderstorage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
C\C(CC(O)=O)=C/C1=[O][Fe]2345ON1CCCC6NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCN(O2)C(\C=C(\C)CC(O)=O)=[O]3)NC(=O)C(CCCN(O4)C(\C=C(/C)CC(O)=O)=[O]5)NC6=O
InChI
1S/C27H45N9O12/c1-16(37)34(46)10-4-7-19-25(43)30-14-23(41)28-13-22(40)29-15-24(42)31-20(8-5-11-35(47)17(2)38)26(44)33-21(27(45)32-19)9-6-12-36(48)18(3)39/h19-21,46-48H,4-15H2,1-3H3,(H,28,41)(H,29,40)(H,30,43)(H,31,42)(H,32,45)(H,33,44)/t19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZFDAUYPBCXMSBF-ACRUOGEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Growth-promoting iron chelator
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
K L Constantine et al.
Biopolymers, 30(3-4), 239-256 (1990-01-01)
We have applied computational procedures that utilize nmr data to model the solution conformation of ferrichrome, a rigid microbial iron transport cyclohexapeptide of known x-ray crystallographic structure [D. van der Helm et al. (1980) J. Am. Chem. Soc. 102, 4224-4231].
Sijing Wang et al.
Applied and environmental microbiology, 86(7) (2020-02-02)
The siderophore synthetic system in Shewanella species is able to synthesize dozens of macrocyclic siderophores in vitro with synthetic precursors. In vivo, however, although three siderophores are produced naturally in Shewanella algae B516, which carries a lysine decarboxylase (AvbA) specific
Guozhang Zou et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 18(1), 63-74 (2005-05-04)
Desferriferricrocin is a cyclic hexa-peptide siderophore with three hydroxamates as primary coordination groups. It forms metal complexes with Fe(III), Cr(III), Al(III), Ga(III), Cu(II), and Zn(II). These complexes were prepared and characterized using UV-vis, circular dichroism spectroscopy (CD), nuclear magnetic resonance
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| F8014-1MG | 04061826674802 |
| F8014-5MG | 04061832862163 |