| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
50 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 110,00 € |
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 185,00 € |
500 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 772,00 € |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 330,00 € |
A propos de cet article
110,00 €
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 150,000
color
white
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble 20 mg/mL | solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility water: 0.1 g/mL, colorless to faintly yellow |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color white | color white | color white | color - |
| mol wt average mol wt 150,000 | mol wt average mol wt 15,000-30,000 | mol wt average mol wt 1,500,000-2,800,000 | mol wt average mol wt 9,000-11,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrane from Leuconostoc mesenteroides
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe