D4626
Dextrane from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 15,000-30,000
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 199°
Poids mol.
average mol wt 15,000-30,000
Couleur
white
Solubilité
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.