Merck
Passer à
D047
(±)-SKF-38393 hydrochloride
≥98% (HPLC), D1 dopamine receptor agonist, crystalline
Synonyme(s) :
(±)-1-Phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-(1H)-3-benzazepine-7,8-diol hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
254,00 €
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
845,00 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 160,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H17NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.77
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline
Storage condition:
desiccated, protect from light
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
(±)-SKF-38393 hydrochloride, crystalline, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable)
SMILES string
Cl.Oc1cc2CCNCC(c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H
InChI key
YEWHJCLOUYPAOH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
(±)-SKF-38393 hydrochloride has been used as a selective D1 receptor agonist as a part of dopaminergic treatment. It has also been used to study its effect on prolactin in male baboons.
Biochem/physiol Actions
(±)-SKF-38393 is a D1 dopamine receptor agonist. It is known to promote the production of glutamate in the hippocampus.
Disclaimer
This material is hygroscopic. Air-sensitive. Light-sensitive.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D054S2816S143
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable)
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D047-1G04061825982144
D047-500MG04061832090054
D047-100MG04061833557693
Questions
  1. is this crossed the preclinical studies as in invitro and invivo for parkinson's disease
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. In vitro and in vivo studies have been conducted for research purposes. This product has been cited in a number of publications. Please see the link below to review the current peer reviewed papers:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/d047?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=D047&type=citation_search