S143
(±)-6-Chloro-PB hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(±)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide, (±)-SKF-81297 hydrobromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to light tan
Solubilité
H2O: 1.7 mg/mL
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 6.3 mg/mL
Chaîne SMILES
Br[H].Oc1cc2C(CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
Clé InChI
RMIJGBMRNYUZRG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD1(1812)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable