Merck
Passer à
C8302
4-Chloro-1-naphthol solution
For HRP detection on Western Blots
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
109,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-1-naphthol is a substrate for HRP in a reaction that results in a colored precipitate. It is commonly used for colorimetric detection and visualization of proteins in western blotting.
Application
Suitable for visualizing protein-peroxidase conjugates in western blotting.
Biochem/physiol Actions
Enzymes such as HRP convert 4-Chloro-1-naphthol to a purple-colored precipitate on the blot that is readily visible to the eye.
Other Notes
0.48 mM 4-chloro-1-naphthol, 50 mM Tris-HCl, 0.2 M NaCl and 17% methanol.
This product contains 0.48 mM 4-chloro-1-naphthol, 50 mM Tris-HCl, 0.2 M NaCl and 17% methanol.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
N7660185507N2125
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder or flakes
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.9 °F - closed cup
flash_point_c
73.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C8302-100ML04061833522134