N7660
4-Nitrophenol
chromogenic, liquid
Synonyme(s) :
p-nitrophénol solution
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Nitrophenol solution, 10 mM
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
10 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Description générale
Application
- in the generation of standard curve for quantifying alkaline phosphatase activity of mesenchymal stem cells
- bone marrow stromal cells (BMSCs)
- for quantifying β-hexosaminidase activity in HeLa cells
- as a standard for calorimetric determination of alkaline phosphatase activity at 405 nm
- for assessing the β-hexosamindase activity
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable