| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 81,50 € | |
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 97,00 € |
A propos de cet article
81,50 €
description
anionic
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
mol wt
414.55 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
SMILES string
[Na].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4.Na.H/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
WANBNZVOEKGHSS-VQNKLXGESA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% | assay ≥98.0% (dry matter, NT) | assay ≥99% | assay ≥97.0% (dried material, NT) |
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description anionic | description anionic | description anionic | description anionic |
| mol wt 414.55 g/mol | mol wt micellar avg mol wt 1200-5000 | mol wt micellar avg mol wt 900-1300 | mol wt micellar avg mol wt 900-1300 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| C8261-500MG | 04061833619117 |
| C8261-1G | 04061833521984 |