Documents
30970
Sigma-Aldrich
Désoxycholate de sodium
BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Synonyme(s) :
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanique sodium salt, Acide 7-désoxycholique sodium salt, Acide désoxycholique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Numéro Beilstein :
3581950
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
ox bile
Niveau de qualité
Description
anionic
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥98.0% (dry matter, NT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
Poids mol.
micellar avg mol wt 1200-5000
Nombre d'agrégation
3-12
Technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤1% cholic acid (HPLC)
≤6% water
CMC
2-6 mM (20-25°C)
Solubilité
water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow
Traces de cations
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
16
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Description générale
Le désoxycholate de sodium, un dérivé d'acide biliaire, est un composé crucial pour la recherche en biochimie et en biologie cellulaire. Ce détergent hydrosoluble est couramment utilisé dans les expériences sur les protéines, notamment la préparation de lysats cellulaires et de liposomes. Il facilite l'extraction des protéines membranaires et des composés lipidiques, ainsi que la séparation du noyau des cellules. Le désoxycholate de sodium est aussi employé dans les tests de floculation au cholestérol et la chromatographie par affinité pour l'élution ou la régénération des colonnes. Il est couramment utilisé en microbiologie pour lyser les cellules, notamment parce qu'il peut être retiré de la solution par dialyse.
Le désoxycholate de sodium entre aussi dans la composition des tampons d'élution de chromatographie par affinité et a un rôle crucial dans l'extraction d'ADN et d'ARN à partir de cellules et de tissus dans les applications de biologie moléculaire. Il sert aussi de catalyseur dans la préparation d'extraits protéiques pour l'immunoblotting et l'immunoprécipitation de protéines radiomarquées.
Application
Le désoxycholate de sodium a servi à la préparation d′extraits protéiques pour l′immunoblotting et l′immunoprécipitation de protéines radiomarquées.
Actions biochimiques/physiologiques
Le désoxycholate de sodium est un sel biliaire qui stimule l′accumulation des zones apicales vers les zones basolatérales de l′épirubicine dans les cellules Caco-2 ainsi qu′une hausse de l′absorption séreuse de l′épirubicine dans le jéjunum et l′iléon du rat. Le désoxycholate de sodium dissocie les histones II de l′ADN et provoque la lyse des membranes virales.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Peut être utilisé en électrophorèse et dans la purification d'ADN et d'ARN.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Produit de grande pureté convenant aux applications de recherche.
Produit comparable
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Selective dissociation of histones from chromatin by sodium deoxycholate.
J E Smart et al.
Journal of molecular biology, 58(3), 651-659 (1971-06-28)
G Ramadori et al.
The Journal of experimental medicine, 162(3), 930-942 (1985-09-01)
During the acute phase response to tissue injury or inflammation, the concentration of several plasma proteins change. Previous work (29-34) suggested a role for interleukin 1 (IL-1) in the acute phase response. The availability of recombinant-generated mouse IL-1 prompted a
Y L Lo et al.
Biochemical pharmacology, 59(6), 665-672 (2000-02-25)
The effects of sodium deoxycholate (Deo-Na), a bile salt, and sodium caprate (Cap-Na), a fatty acid, on the transport of epirubicin were investigated in both the human colon adenocarcinoma (Caco-2) cell line and the everted gut sacs of the rat
A Helenius et al.
Biochimica et biophysica acta, 436(2), 319-334 (1976-06-17)
The effects of increasing concentrations of sodium deoxycholate on Semliki Forest have been studied. Sodium deoxycholate begins to bind to the virus at less than 0.1 mM free equilibrium concentration and causes lysis of the viral membrane at 0.9 +/-
Gang Chen et al.
Autophagy, 8(11), 1577-1589 (2012-08-10)
Ethanol is a neuroteratogen and neurodegeneration is the most devastating consequence of developmental exposure to ethanol. The mechanisms underlying ethanol-induced neurodegeneration are complex. Ethanol exposure produces reactive oxygen species (ROS) which cause oxidative stress in the brain. We hypothesized that
Articles
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Protocoles
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.