Merck
Passer à
C1937
Bottle carrier, Nalgene®
Holds 1 x 2.5 L bottle
Synonyme(s) :
carrier bottle, nalgene carrier, Nalgene 6501-2500, bottle holder, bottle storage
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
107,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6501-2500
Feature:
Holds 1 x 2.5 L bottle
Material:
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
General description
Handle locks cover while carrying.
Clear plastic cap protects bottle closure and allows identification of color-coded closure on bottles. Remove the cap with a twist and dispense without removing the bottle from the carrier.
Holds and protects standard acid and chemical bottles and permits pouring without removing the bottles.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C2062C2187Z177504
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
feature
Holds 1 x 4 L bottle
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
feature
Holds 1 x 4 L bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-4000
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art H16958-0000
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
low-density polyethylene
material
low-density polyethylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle carrier, Nalgene®
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C1937-1EA04061826743997