Principaux documents
C2187
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottle carrier for 0.5 L bottles
bright yellow, low-density polyethylene
Synonyme(s) :
bottle carriers, bottle holder
1 EA
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
152,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene
Caractéristiques
Holds 6 x 0.5 L bottle
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 6505-0010
Couleur
bright yellow
Description générale
Carrier securely holds up to six standard 500 mL bottles. Cover latches securely to base. Carriers can be stacked when empty or full.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries