Merck
Passer à
B2013
Sodium 1-butanesulfonate
anionic detergent
Synonyme(s) :
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
199,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)3SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
199,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
form
solid
mol wt
160.17 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butanesulfonate is an anionic detergent.
Application
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Biochem/physiol Actions
Sodium 1-butanesulfonate can be used in the preparation of mobile phase for high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).[1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
22151119022Y0002008
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
-
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hancock, W.S., et al.
Journal of Chromatography A, 11, 291-291 (1978)
Jian Zheng et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 374(2), 348-353 (2002-09-27)
The stability of five selenium compounds, selenate, Se(VI), selenourea, SeUr, trimethylselenonium ion, TMSe(+), selenomethionine, SeMet, and selenoethionine, SeEt, at concentrations from 30-60 micro g L(-1) in a pooled human urine, stored in dark at -20 degrees C, 4 degrees C
Bidlingmeyer, B.A., et al.
Advances in Chromatography, 14, 435-435 (1979)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
B2013-25G04061835542833