221511
Sodium 1-butanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
1-Butanesulfonic acid sodium salt
94,20 €
About This Item
94,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable