Merck
Passer à
A5147
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake)
Type VI, dried venom
Synonyme(s) :
L-AAO, L-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
90,00 €
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
264,00 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
469,00 €
398,65 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-564-0
MDL number:
Numéro CE :
90,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
type
Type VI
Quality Segment
form
dried venom
storage temp.
−20°C
Application
L-amino acid oxidase is used to convert L-amino acids to their corresponding α-keto acids. Product A5147 is from Crotalus atrox. L-amino acid oxidase, from Sigma, has been used in leucine aminopeptidase (LAP) activity assays [1].
Biochem/physiol Actions
L-amino acid oxidase is involved in various metabolic pathways such as alanine and aspartate metabolism, methionine metabolism, valine, leucine and isoleucine degradation, tyrosine metabolism, phenylalanine metabolism, tryptophan metabolism, phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis, and alkaloid biosynthesis [2].
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P4506A9253A9378
form
dried venom
form
crude dried venom
form
powder
form
aqueous suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type VI
type
Type IV
type
Type I (dried venom)
type
Type IV
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A5147-1G04061826297926
A5147-250MG04061833375471
A5147-500MG04061833375488
A5147-100MG04061832727806