A9378
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus adamanteus
Type IV, ≥4.0 units/mg protein, aqueous suspension
Synonyme(s) :
L-AAO, L-Amino acid:oxygen oxidoreductase (deaminating)
180,00 €
About This Item
180,00 €
Produits recommandés
Type
Type IV
Forme
aqueous suspension
Activité spécifique
≥4.0 units/mg protein
Poids mol.
~130 kDa
Contient
toluene as preservative
Concentration
≥5.0 mg/mL
Solubilité
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable