Merck
Passer à
905
Naphthol AS-D Chloroacetate
Synonyme(s) :
Naphthol AS-D chloroacetate, 3-Hydroxy-2-naphthoic-o-toluidide chloroacetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 caps
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
109,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Gelatin capsules contain 20 mg
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
N0758N4006N1875
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol AS-D Chloroacetate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
115886-25G04061837070754
905-10CAP-S04061834431992