N4006
Naphthol AS-BI N-acetyl-β-D-glucosaminide
β-hexosaminidase substrate, ≥97% (TLC), powder
Synonyme(s) :
2-Naphthalenecarboxamide, 3-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]oxy]-7-bromo-N-(2-methoxyphenyl)-, Naphthol AS-BI 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
232,00 €
About This Item
232,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Naphthol AS-BI N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-hexosaminidase substrate
Niveau de qualité
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4NC(C)=O
InChI
1S/C26H27BrN2O8/c1-13(31)28-22-24(33)23(32)21(12-30)37-26(22)36-20-11-14-7-8-16(27)9-15(14)10-17(20)25(34)29-18-5-3-4-6-19(18)35-2/h3-11,21-24,26,30,32-33H,12H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,34)
Clé InChI
DMLKUPXKUQREOC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable