Merck
Passer à
08124
Isoamylase from Pseudomonas sp.
ammonium sulfate suspension, ≥10,000,000 units/mg protein
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 050,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numéro CE :
MDL number:
Specific activity:
≥10,000,000 units/mg protein
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
Isoamylase from Pseudomonas sp. has been used in starch debranching[1] and to measure the chain-length distributions.[2]
Biochem/physiol Actions
Catalyzes the hydrolysis of (1-6)-α-D-glucosidic branch linkages in glycogen, amylopectin and their β-limit dextrins.
Pseudomonas amyloderamosa is considered a popular source of isoamylase. In the presence of a surfactant, this isoamylase produces a series of maltooligosaccharides. Immobilized isoamylase makes it applicable with a polysaccharide matrix composed of agarose, cellulose, and raw corn starch.
Analysis Note
≥10 MU/mg protein
Other Notes
One unit causes an increase in A610 of 0.1 in 1 hour using a homogenized solution of rice starch as a substrate (pH 3.5, 40°C)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P9208A669162336
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
specific activity
≥0.1 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
≥160 U/mg
form
ammonium sulfate suspension
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
7783-20-2
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
127442-50G04061838724892
08124-5MU04061838652126