62336
Lipoprotein Lipase from Pseudomonas sp.
lyophilized, powder, yellow-brown, ≥160 U/mg
367,00 €
About This Item
367,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Pseudomonas spp.)
Niveau de qualité
Forme
powder
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
≥160 U/mg
Couleur
yellow-brown
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable