Merck
Passer à
36972
Bromoform
amylene stabilized, analytical standard
Synonyme(s) :
Tribromomethane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
38,80 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
CHBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-854-6
Beilstein/REAXYS Number:
1731048
MDL number:
38,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
8.7 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
quality
amylene stabilized
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
241032PHR34958.18702
Bromoform amylene stabilized, analytical standard
Supelco
36972
Bromoform
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
106.3 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
41.3 °C - closed cup - (own results)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
75-25-2
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
M Valcke et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 59(2), 258-269 (2010-10-26)
The objective of this study was to assess the impact of the exposure route on the human kinetic adjustment factor (HKAF), for which a default value of 3.16 is used in non-cancer risk assessment. A multi-route PBPK model was modified
Bichismita Sahu et al.
The Journal of organic chemistry, 74(6), 2601-2604 (2009-02-26)
Addition of bromoform to conjugated nitroalkenes in the presence of Mg provided beta-tribromomethyl nitroalkanes in good to excellent yields and diastereoselectivity. These novel Michael adducts, formed under radical conditions, underwent elimination of HBr in the same pot under reflux to
Szilvia Pothoczki et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 22(40), 404211-404211 (2011-03-10)
New neutron and x-ray diffraction measurements are reported on liquid chloroform, CHCl(3), and bromoform, CHBr(3). Experimental total scattering structure factors have been interpreted by the reverse Monte Carlo method of structural modelling. Partial radial distribution functions, intramolecular bond angle distributions
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
36972-1G04061831833249