Documents
8.18702
Sigma-Aldrich
Bromoform
(stabilised with 2-methyl-2-butene) for synthesis
Synonyme(s) :
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-854-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7.5 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Puissance
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
149.5 °C/1013 mbar
Pf
9.2 °C
Solubilité
3.2 g/L
Densité
2.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup