Merck
Passer à
03450
N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
N-Éthyl-N′-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
34,80 €
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
133,00 €
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
566,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.70
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-361-2
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
MDL number:
34,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
mp
110-115 °C
solubility
H2O: soluble 1 gm/10 ml, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
application(s)
microbiology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Le chlorhydrate de 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide (EDAC HCl), souvent appelé EDAC, est un réactif hydrosoluble essentiel largement employé dans la recherche en chimie et en biochimie, en particulier pour sa capacité à médier la formation des liaisons amide. L'EDAC HCl a notamment fait la preuve de son efficacité dans le domaine de la synthèse peptidique où il intervient dans le couplage des acides aminés via leurs groupements carboxyle et amine, permettant ainsi de créer des peptides sur mesure avec des séquences et des fonctionnalités spécifiques. L'utilité de l'EDAC HCl s'étend à d'autres domaines car il joue un rôle déterminant dans l'élaboration d'immunogènes par la fixation covalente d'haptènes (de petites molécules provoquant une réponse immunitaire) à des protéines de transport, un aspect critique de la recherche sur les vaccins.
La capacité d'adaptation de l'EDAC HCl lui permet d'être utilisé pour modifier les acides nucléiques, et notamment de marquer sélectivement l'ADN et l'ARN via leurs groupements 5′ phosphate. Cette faculté est déterminante pour la visualisation, le traçage et les aspects analytiques de ces molécules fondamentales, et contribue à faire progresser la recherche sur les acides nucléiques. En outre, l'EDAC HCl permet de créer des ponts pour les biomolécules où il sert d'agent réticulant et relie les esters NHS à amine réactive des biomolécules aux groupements carboxyle.
Cette technique s'avère intéressante pour la conjugaison des protéines, domaine dans lequel elle facilite la mise au point de molécules hybrides aux propriétés et aux fonctions distinctives. Le mécanisme réactionnel sous-jacent de l'EDC HCl consiste en sa réaction avec un groupement carboxyle, formant un intermédiaire instable qui cherche activement un partenaire aminé. Du fait de l'équilibre délicat de cette réaction, il est nécessaire d'optimiser les conditions pour assurer une conjugaison efficace. La présence de N-hydroxysuccinimide (NHS) renforce les capacités de l'EDC HCl en stabilisant l'intermédiaire et en permettant de réaliser une conjugaison en deux étapes, ce qui offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle, en particulier dans la manipulation de structures biomoléculaires complexes.
Application
Le chlorhydrate de N-(3-diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide a été utilisé pour modifier la surface des cellules d′Escherichia coli en y couplant des substances de façon covalente. Il a également été utilisé comme activateur pour modifier les puces microfluidiques pour la capture d′Escherichia coli.[1]
Biochem/physiol Actions
Réactif de condensation soluble dans l′eau. L′EDAC est généralement utilisé comme agent d′activation du carboxyle pour la formation de liaisons amide avec des amines primaires. En outre, il réagit avec les groupes phosphate. L′EDAC a été utilisé dans la synthèse peptidique, la réticulation de protéines aux acides nucléiques et la préparation d′immunoconjugués, à titre d′exemple. L′EDAC est généralement utilisé dans une gamme de pH comprise entre 4,0 et 6,0, sans tampons. En particulier, les tampons amines et carboxylates doivent être évités.
Le N-(3-diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide est un réactif de condensation soluble dans l′eau. L′EDAC est généralement utilisé comme agent d′activation du carboxyle pour la formation de liaisons amide avec des amines primaires.[2] En outre, il réagit avec les groupes phosphate. Il a été utilisé dans la synthèse peptidique, la réticulation de protéines aux acides nucléiques et la préparation d′immunoconjugués.[3]
Features and Benefits
Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Other Notes
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
03449E1769E6383
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
general analytical
solubility
H2O: soluble 1 gm/10 ml, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: soluble 0.2 g/L
solubility
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Understanding bacterial uptake by protozoa: A versatile technique for surface modification of bacteria
Siegmund L and Wostemeyer J
Endocytobiosis and cell research, 27, 17-21 (2016)
Heather M Powell et al.
Biomaterials, 27(34), 5821-5827 (2006-08-22)
Collagen-based scaffolds are extensively utilized as an analog for the extracellular matrix in cultured skin substitutes (CSS). To improve the mechanical properties and degradation rates of collagen scaffolds, chemical cross-linking is commonly employed. In this study, freeze-dried collagen-GAG sponges were
Kunihiko Seno et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(4), 505-508 (2008-04-12)
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride (EDC.HCl) is a very useful agent to form amide bonds (peptide bonds) in an aqueous medium. A simple and fast detection system was developed using the reaction with pyridine and ethylenediamine in acidic aqueous solution and spectrophotometric flow
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
202746-20G04061838765222
236101-500G04061838785466
101722005004022536024080
652458-25G04061832732688
652458-100G04061832732671
03450-5G04061835540891
03450-1G04061838618788
03450-25G04061835540884
Questions
  1. Hi! What is an acceptable shipping temperature, given that the storing temperature is -20C? Asking, because it came in a basic cardboard package at room temperature. And how long it can stay stable at room temp?
    1 answer
    1. This product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time. Freezer storage products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.