Merck
Toutes les photos(5)
Documents
E1769
Sigma-Aldrich
N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide hydrochloride
BioXtra
Synonyme(s) :
N-Éthyl-N′-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17N3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.70
Numéro Beilstein :
5764110
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
product name
N-(3-Diméthylaminopropyl)-N′-éthylcarbodiimide hydrochloride, BioXtra
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
110-115 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride has been used:
  • for post-fixation and crosslinking of small ribonucleic acid (RNAs) species from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues, for fluorescent in situ hybridisation (FISH) and immunofluorescence (IF) signals
  • for cross-linking of nanofiber matrices with mouse lung extract
  • for activation of substrate XNA oligonucleotides
Actions biochimiques/physiologiques
Réactif de condensation soluble dans l′eau. L′EDAC est généralement utilisé comme agent d′activation du carboxyle pour la formation de liaisons amide avec des amines primaires. En outre, il réagit avec les groupes phosphate. L′EDAC a été utilisé dans la synthèse peptidique, la réticulation de protéines aux acides nucléiques et la préparation d′immunoconjugués, à titre d′exemple. L′EDAC est généralement utilisé dans une gamme de pH comprise entre 4,0 et 6,0, sans tampons. En particulier, les tampons amines et carboxylates doivent être évités.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Stomach,large intestine,lymph node
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Organ-derived coatings on electrospun nanofibers as ex vivo microenvironments
Fischer SN, et al.
Biomaterials, 32(2), 538-546 (2011)
Directed evolution of artificial enzymes (XNAzymes) from diverse repertoires of synthetic genetic polymers
Taylor AI and Holliger P
Nature Protocols, 10(10), 1625-1625 (2015)
Henry H Lee et al.
Nature communications, 10(1), 2383-2383 (2019-06-05)
DNA is an emerging medium for digital data and its adoption can be accelerated by synthesis processes specialized for storage applications. Here, we describe a de novo enzymatic synthesis strategy designed for data storage which harnesses the template-independent polymerase terminal
Amrita D Chaudhuri et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 160-160 (2013-09-26)
Identification of the cell type of origin for normal or aberrant gene expression is critical for many studies, and poses a significant problem for some regulatory RNAs such as microRNAs. MicroRNAs are small non-coding RNAs that regulate cellular function by
Francesca Paradiso et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 343-343 (2020-01-11)
A fundamental structural component of extracellular matrix in all connective and interstitial tissue, collagen is the most abundant protein in the human body. To date, mammalian collagens sources represent the golden standard for multiple biomedical applications, while marine-derived collagens have
Articles
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.