Merck
Passer à
MX0484
Méthanol
≥99.5% (GC), suitable for GC/MS, OmniSolv®
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Méthanol, pesticide residue grade OmniSolv®
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
GC/MS: suitable
Application
pesticide residue grade OmniSolv®
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Aldehydes and ketones10ppm maxAssay (GC)99.5% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)5ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)50ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)2µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)20µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 1.9
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MX0484-104061839428850
MX0484-604061839428867