Bioréacteurs à usage unique Mobius® pour le bioprocessing
Que vous cherchiez à introduire des bioréacteurs modulaires à usage unique dans votre procédé actuel ou que vous étudiiez comment accroître votre souplesse de fabrication pour pouvoir mettre en œuvre tous types de procédés upstream (procédé par lot, à écoulement discontinu [mode "fed-batch"] et à perfusion), les produits et solutions Mobius® peuvent vous aider à répondre à l'évolution de vos besoins en matière de culture cellulaire.
La famille de bioréacteurs Mobius® comprend des bioréacteurs conçus pour l'échelle du laboratoire (2 ml et 3 l), l'échelle pilote, et l'échelle clinique et commerciale (50 – 2 000 l) permettant de cultiver des cellules depuis les premières phases de la mise au point du procédé jusqu'à la production de lots à usage commercial.
Les bioréacteurs à usage Mobius® incluent des produits qui vous permettent de travailler plus vite et de façon plus rentable. Nos experts travaillent en partenariat avec vous tout au long du processus pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Pour en savoir plus
Bioréacteur Mobius® Breez
Plateforme de culture cellulaire de 2 ml sous perfusion, automatisée et à usage unique conçue pour mettre en œuvre des processus cellulaires adaptables, reproductibles et tout en douceur. Ce système est capable d'accélérer un certain nombre d'applications telles que le développement de lignées cellulaires, le criblage et l'optimisation de milieux, et les premières étapes de la mise au point des procédés. Le microbioréacteur Mobius® Breez vous permet d'augmenter votre efficacité et de réduire vos délais et vos coûts de développement par rapport aux technologies traditionnelles consommant davantage de matières.
Avantages
- Permet aux procédés de perfusion d'atteindre de grandes densités cellulaires dans un volume de 2 ml
- Permet de s'affranchir des étapes manuelles grâce à un contrôle et à une surveillance automatisés
- Permet de réduire les délais et les coûts de développement grâce à la souplesse opérationnelle
Bioréacteur de 3 l à usage unique Mobius®
Bioréacteur à usage unique intégrant une agitation pour la culture cellulaire de paillasse en mode à écoulement discontinu ("fed-batch") ou en mode à perfusion. Il combine la prévisibilité d'un récipient sous agitation et la flexibilité de l'usage unique, ce qui en fait la solution idéale pour la mise au point de procédés de culture cellulaire à l'échelle de la paillasse.
Avantages
- Maximise les ressources du laboratoire en faisant gagner des jours de temps d'indisponibilité entre les expériences
- Compatible avec un large choix de modules de commande, et supprime le besoin d'acheter des équipements supplémentaires pour passer sur une solution à usage unique
- Fonctionnalité comparable à celle des bioréacteurs en verre conventionnels
Bioréacteurs Mobius® iFlex
Préparez dès aujourd'hui l'avenir de votre procédé grâce à la flexibilité modulaire.
Démarrez votre transition vers l'installation de biofabrication de demain grâce au bioréacteur Mobius® iFlex, un bioréacteur de nouvelle génération, modulaire, à hautes performances et prêt pour la perfusion, dont la conception inégalée permet d'atteindre des densités cellulaires ultra-élevées.
Les nouveaux bioréacteurs Mobius® iFlex constituent une gamme transposable de bioréacteurs avec agitation qui tire parti de poches à usage unique de résistance améliorée, constituées de notre film innovant Ultimus®. Les applications avec perfusion sont facilement mises en œuvre en intégrant une tour de perfusion qui utilise les ensembles de filtration Cellicon® pour retenir les cellules présentes dans la cuve du bioréacteur tout en éliminant le milieu épuisé.
Avantages
- Hautes performances avec amélioration du mélange et du transfert d'oxygène
- Possibilité de travailler par lot, en écoulement discontinu (mode "fed-batch") ou
sous perfusion - Évolutivité de 50 l à 2000 l
Documentation produit apparentée
- Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
- Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
- Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
- Data Sheet: Mobius® CellReady 3 L Bioreactor
The Mobius® CellReady 3 L bioreactor is a convenient and cost-effective tool for the culture of clinical grade human mesenchymal stem cells (hMSCs). Popular multi-layer flatbed culture expansion techniques are cumbersome, time consuming and do not allow a constant monitoring of cells during the manufacturing process.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.