Merck
Passer à
ECM554
Test d′invasion cellulaire QCM ECMatrix, 24 puits (8 µm), fluorimétrique
The Cell Invasion Assay Kit kuses a 24 well plate with 8 um pores, which is ideal for evaluation of invasive tumor cells.
Synonyme(s) :
Cell invasion assessment kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
24 assays
Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
667,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
667,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON® convient parfaitement à l'évaluation des cellules tumorales invasives. Chaque kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON contient suffisamment de réactifs pour analyser 24 échantillons. La nature quantitative de ce test se révèle particulièrement utile pour le criblage d'agents pharmacologiques.
Le kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Le kit de test d'invasion cellulaire utilise une plaque de 24 puits à pores de 8 µm, idéale pour l'évaluation des cellules tumorales invasives.
Packaging
24 analyses
Preparation Note
Conserver les éléments du kit à une température comprise entre 2 et 8 °C jusqu'à leur date de péremption. Ne pas congeler.
Other Notes
Ensemble de plaques d'invasion cellulaire de 24 puits stériles : (réf. 70019), deux plaques de 24 puits avec 12 inserts enduits d'ECMatrix™ (total de 24 inserts enduits/kit pour 24 tests).
Solution de décollement des cellules : (réf. 90131), un flacon - 16 ml.
Tampon de lyse cellulaire 4× : (réf. 90130), un flacon - 16 ml.
Colorant CyQuant GR 1 : (réf. 90132), un flacon - 75 ml
Pinces : (réf. 10203), 1/pack.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
ECM551ECM555ECM550
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Contenu apparenté
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Voir tous les contenus connexes
Bei Wang et al.
Journal of hepatology, 50(3), 528-537 (2009-01-22)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the leading causes of cancer-related death worldwide with poor prognosis associated with tumor invasion and metastasis. The tumor suppressor p53 plays critical roles in tumor development, but there is increasing evidence for its involvement
Kate Lawrenson et al.
Carcinogenesis, 32(10), 1540-1549 (2011-08-24)
The biology underlying early-stage epithelial ovarian cancer (EOC) development is poorly understood. Identifying biomarkers associated with early-stage disease could have a significant impact on reducing mortality. Here, we describe establishment of a three-dimensional (3D) in vitro genetic model of EOC
Roberta M Moretti et al.
International journal of oncology, 33(2), 405-413 (2008-07-19)
Cutaneous melanoma represents the leading cause of skin cancer deaths. The prognosis of highly aggressive, metastatic melanoma is still very poor, due to the resistance of the disseminated tumor to existing therapies. The clarification of the molecular mechanisms regulating melanoma
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
ECM55404053252366406