ECM550
Test d'invasion cellulaire QCM ECMatrix, 24 puits (8 µm), colorimétrique
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit uses a 24-well plate, with 8 um pores, which provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
Synonyme(s) :
Basement membrane cell invasion assay
696,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
About This Item
696,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
QCM
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Introduction
L'invasion à travers la matrice extracellulaire (ECM pour "Extracellular Matrix") est une étape importante de la formation de métastases tumorales. Les cellules cancéreuses commencent à envahir les tissus alentour en adhérant à la paroi des vaisseaux sanguins et en se propageant le long des vaisseaux. Des protéases comme les MMP collagénases percent de minuscules trous dans la membrane basale (gaine qui enveloppe les vaisseaux sanguins comme manchon), pour permettre aux cellules cancéreuses de se disséminer.
Le kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON est un système qui permet d'évaluer efficacement l'invasion de cellules tumorales à travers un modèle de membrane basale. Ce test utilise la matrice protéique ECMatrix, membrane basale reconstituée dérivée de la tumeur d'Engelbreth-Holm-Swarm de souris. Les performances du test ont été évaluées avec un fibrosarcome humain (HT-1080) et des fibroblastes non invasifs (NIH3T3).
Le kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON convient parfaitement à l'évaluation des cellules tumorales invasives. Chaque kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON contient suffisamment de réactifs pour analyser 12 échantillons.
Le kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Principe du test :
Le test d'invasion cellulaire CHEMICON est réalisé dans une chambre de Boyden, sur une plaque de culture tissulaire de 24 puits dans laquelle sont placés 12 inserts de culture cellulaire. Les inserts contiennent une membrane en polycarbonate de 8 μm de dimension de pores, sur laquelle est séchée une mince couche d'ECMatrix™. La couche d'ECM obture les pores de la membrane, empêchant la migration des cellules non invasives. Les cellules invasives, quant à elles, traversent la couche d'ECM et adhèrent à la partie inférieure de la membrane en polycarbonate.
Applications :
Le kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON convient parfaitement à l'évaluation des cellules tumorales invasives. Chaque kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON contient suffisamment de réactifs pour analyser 12 échantillons.
Le kit de test d'invasion cellulaire CHEMICON est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Application
Structure cellulaire
Conditionnement
Composants
Colorant cellulaire (réf. 20294) : un flacon de 10 ml.
Écouvillons en coton (réf. 10202) : 24 unités.
Pince (réf. 10203) : 1 unité.
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.