Merck
Passer à
8.52012
Fmoc-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-L-lysine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
80,20 €
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
197,00 €
250 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
424,00 €
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
778,00 €
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 400,00 €
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
5 660,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H32N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.54
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-256-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
80,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
123-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities. Standard building block for introduction of lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Pharmacokinetics of Tizanidine in Muscle Spasticity: A comprehensive review on Tizanidine covers its pharmacological advancements and therapeutic applications, particularly focusing on muscle spasticity. This highlights the relevance of high-purity Tizanidine-D₄ hydrochloride in creating precise and reproducible pharmacokinetic profiles (Zhu et al., 2024).
  • Stable Isotope-Labeled Tizanidine for Bioanalytical Method Development: The development and validation of bioanalytical methods for monitoring drug interactions and metabolism extensively utilize Tizanidine-D₄ HCl. The isotopic labeling aids in accurate quantification and identification, enhancing the reliability of pharmacokinetic and pharmacodynamic studies (Chen et al., 2024).
  • Tizanidine-D₄ Hydrochloride Solution for Receptor Binding Studies: The application of Tizanidine-D₄ in receptor binding studies is inferred from research exploring its withdrawal effects and the pharmacological interventions required, suggesting its utility in detailed receptor interaction studies in clinical settings (Tanimura et al., 2024).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Lys(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Lys(Boc)-Lys(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Lys-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1026
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8.521468.520138.52023
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Boc, amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
123-130 °C
mp
120-130 °C
mp
105-115 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Lys(Boc)-OH
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
852012050004027269179588
852012010004027269085155
852012100004027269130466
852012025004027269206970
852012002504027269085148