Principaux documents
8.52146
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-D-lysine
5 G
211,00 €
8521460025
237,00 €
8521460100
649,00 €
8521461000
5 610,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
211,00 €
8521460025
237,00 €
8521460100
649,00 €
8521461000
5 610,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H32N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
120-130 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N([C@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m1/s1
Clé InChI
UMRUUWFGLGNQLI-JOCHJYFZSA-N
Description générale
Standard building block of introduction of D-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-1026
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable