Merck
Passer à
8.02485
Chromium(III) acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Chromium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)chromium(III), Tris(2,4-pentanedionato)chromium(III)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
65,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21CrO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.32
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
244-526-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
65,00 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2026Détails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
potency
3360 mg/kg LD50, oral (Rat), 6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
213-216 °C
solubility
11 g/L
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](OC(=CC(=O)C)C)(OC(=CC(=O)C)C)OC(=CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3
InChI key
JWORPXLMBPOPPU-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8.140568.18090202231
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
213-216 °C
mp
260 °C (External MSDS)
mp
1152 °C
mp
210 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
pH
-
bulk density
450 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(III) acetylacetonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C