Principaux documents
8.18090
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Chromium(III) chloride, Chromium trichloride
2 G
35,30 €
25 G
83,90 €
35,30 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
35,30 €
25 G
83,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl3Cr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-038-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,30 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
Pf
1152 °C
Densité
2.87 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cr+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 1.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable