1.02403
Potassium dichromate
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. USP
Synonyme(s) :
Potassium dichromate, Potassium bichromate, Potassium pyrochromate
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 17025
reag. USP
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
Technique(s)
titration: suitable
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>500 °C/1013 hPa
Pf
398 °C
Densité
2.7 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Caractéristiques et avantages
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST SRMs
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Les clients ont également consulté
Articles
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.