Principaux documents
207802
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Potassium bichromate
100 G
48,40 €
500 G
164,00 €
48,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
48,40 €
500 G
164,00 €
About This Item
Formule linéaire :
K2Cr2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
48,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.005% insolubles
Perte
≤0.05% loss on drying
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
Pf
398 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.003%
Na: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Potassium dichromate is a red-orange colored solid. Its crystals belong to the triclinic crystal system. On heating above 600°C, it decomposes to give oxygen, potassium chromate and chromium(III) oxide. It acts as a strong oxidizing agent in acidic media. It can be synthesized by the fusion of chromium(III) oxide with potassium carbonate and nitrate or oxygen.[1]
Application
Potassium dichromate may be used in the preparation of hybride polymer-clay nanocomposite supported dichromate reagents.[2] It may also be used as an oxidant for the selective oxidation of primary and secondary alcohol to corresponding aldehydes and ketones, respectively.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Selective solvent-free oxidation of alcohols with potassium dichromate
Lou J-D and Xu Z-N
Tetrahedron Letters, 43(49), 8843-8844 (2002)
Synthesis and application of polymer-clay nanocomposite-supported dichromate oxidizing agent.
El-Hamshary H, et al.
Polymer Composites, 36(11), 2066-2075 (2015)
Nicholas James Strausfeld et al.
eLife, 9 (2020-03-04)
Descriptions of crustacean brains have focused mainly on three highly derived lineages of malacostracans: the reptantian infraorders represented by spiny lobsters, lobsters, and crayfish. Those descriptions advocate the view that dome- or cap-like neuropils, referred to as 'hemiellipsoid bodies,' are
Marcel E Sayre et al.
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2371-2387 (2019-03-13)
Paired centers in the forebrain of insects, called the mushroom bodies, have become the most investigated brain region of any invertebrate due to novel genetic strategies that relate unique morphological attributes of these centers to their functional roles in learning
Bruno Pinto et al.
Neuron, 108(5), 887-904 (2020-10-08)
Microglia are brain-resident immune cells and regulate mechanisms essential for cognitive functions. Down syndrome (DS), the most frequent cause of genetic intellectual disability, is caused by a supernumerary chromosome 21, containing also genes related to the immune system. In the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf