Merck
Passer à
SML2913
Dehydroxylcannabidiol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentylphenol, DH-CBD
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.46
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D -135 to -120°, c = 0.5 in chloroform-d
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Dehydroxylcannabidiol (DH-CBD) is a synthetic nonpsychoactive cannabinoid that alleviate acute pain and chronic inflammatory pain by targeting α3 GlyRs. Dehydroxylcannabidio restores the function of both hyperekplexic mutant GlyRα1 and GABAAR in the presence of GlyRα1R271Q. Apparently dehydroxylcannabidiol interrupts the protein interaction GlyRα1 and GABAAR.
Synthetic nonpsychoactive cannabinoid that alleviate acute pain and chronic inflammatory pain by targeting α3 GlyRs
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
10891491089161SML3112
Cannabidiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1089149
Cannabidiol
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to light brown
color
-
color
-
color
white to beige
optical activity
[α]/D -135 to -120°, c = 0.5 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c