Merck
Passer à
1614419
USP
Sodium monofluorophosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sodium fluorophosphate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
480,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
Na2FPO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.95
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
480,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
API family
sodium monofluorophosphate
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Sodium monofluorophosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
344443PHR27871614374
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
pkg of 1 g
packaging
pkg of 150 mg
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
API family
sodium monofluorophosphate
API family
-
API family
sodium monofluorophosphate
API family
sarcosinates
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium monofluorophosphate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
1614419-100MG04065266171594