Merck
Passer à
1002811
USP
Acétaldéhyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Éthanal
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
3 x 1.1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
398,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.05
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
505984
MDL number:
398,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
API family
acetaldehyde
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Acetaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHR2107506788402788
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acétaldéhyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
75-07-0
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
100281104061833849026
1002811-3X1.1ML04061838669414