Merck
Passer à
Z2001
Zonisamide sodium salt
≥98% (HPLC), NO scavenger, powder
Synonyme(s) :
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide sodium-potassium salt, Aleviatin sodium-potassium salt, Exceglan sodium-potassium salt, Excegram sodium-potassium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
321,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 080,00 €
1 768,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7N2NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Zonisamide sodium salt, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >5 mg/mL
originator
Eisai
SMILES string
[Na]NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N2O3S.Na/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7;/h1-4H,5H2,(H-,9,11,12);/q-1;+1
InChI key
ZVBIRPKGWOVBLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic and also scavenges nitric oxide (NO).
Zonisamide sodium salt is an anti-epileptic. It is effective in various animal epilepsy models and humans with both partial and generalized epileptic seizures. Zonisamide sodium salt also scavenges nitric oxide (NO).
Features and Benefits
This compound was developed by Eisai. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
H8759209104ED2P
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
originator
Eisai
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Contenu apparenté
Instructions
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
Z2001-100MG04061832561530
Z2001-10MG04061832561547