Merck
Passer à
P1024
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
Synonyme(s) :
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
57,90 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
163,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
279,00 €
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
921,00 €
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 380,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
57,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt ≥300,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
≥300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Biochem/physiol Actions
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Preparation Note
This product has a molecular weight >300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Other Notes
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Disclaimer
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P7886P0899P7405
form
powder or solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
mol wt
≥300,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
>300,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-lysine hydrobromide
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
  1. What type of Poly-D-lysine hydrobromide is most suitable for cell attachment?
    1 answer
    1. Poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight greater than 30,000 Da is recommended for cell attachment. The poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight of 84,000 Da has more attachment sites per polymer chain available to the cells. This type is most suitable for cell attachment.