Principaux documents
O7014
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Oligodendrocyte Marker O1 antibody produced in mouse
clone O1, purified immunoglobulin, lyophilized powder
50 μG
368,00 €
368,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
368,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
O1, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, chicken, rat, human
Technique(s)
flow cytometry: 2.5 μg using 2.5 x 106 cells
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using fixed cells
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OMG(4974)
Immunogène
white matter of corpus callosum from bovine brain.
Forme physique
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable