| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 233,00 € | |
| 25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 507,00 € 430,95 € |
A propos de cet article
233,00 €
Nom du produit
MPP dihydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC), white, powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)-c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C29H31N3O3.2ClH/c1-21-28(22-5-11-25(33)12-6-22)30-32(24-9-13-26(34)14-10-24)29(21)23-7-15-27(16-8-23)35-20-19-31-17-3-2-4-18-31;;/h5-16,33-34H,2-4,17-20H2,1H3;2*1H
InChI key
FWDNPWVVRVSJQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble ≥20 mg/mL | solubility H2O: ≥13 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥5 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| color white | color white to tan | color white to beige | color white to off-white |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| M7068-25MG | 04061833272930 |
| M7068-10MG | 04061834061595 |